Descrizione
- Conical centrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Colore chiusura | Purple |
| Colore | Natural |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| N. per confezione | 25/Pk. |
| Imballaggio | 25 Tubes/Reusable Rack, 2 Racks/Pk., 6 Pk./Cs. |
| Vedi altri risultati |