Learn More
Labcon™ PerformR™ 15 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Tipo di chiusura:
Flat Screw Cap
Plug Style Screw Cap
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Quantità:
25 Tubes/Rack, 2 Racks/Pk.
25 Tubes/Reusable Rack, 2 Racks/Pk., 6 Pk./Cs.
50 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs.
500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs.
Dimensione della confezione:
pezzi 300
pezzi 50
pezzi 500
Descrizione
- Conical centrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free (non-pyrogenic)
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Materiale chiusura | Polyethylene |
| Colore chiusura | Purple |
| Colore | Natural |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| N. per confezione | 500/Pk. |
| Imballaggio | 500 Tubes/Bag, 500 Caps in Separate Bag, 500 Tubes and Caps/Cs. |
| Vedi altri risultati |