Learn More
Labcon 15 mL ProtectR™ Dry Ice Storage Tubes in IntegraPack™
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- CO2 resistant elastomeric sealed caps
- Certified to prevent acidification from dry ice shipment or storage
- Patented anti-smear writing surface
- 3 color printed graduations and reverse reading scale
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 12,500 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Colore | Natural |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; IATA 95 kPa |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
| Forma del fondo | Conical |
| Materiale | Polypropylene Resin |
| Stile filo | External |
| Da utilizzare con (applicazione) | Transport Tubes |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.64 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 118 mm |
| Vedi altri risultati |