Learn More
Linker Industrietechnik™ 150 Dia. x 50 mm Height Stainless Steel Test Sieves
Codice prodotto. 11717306
Click to view available options
Dimensione del poro:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
1 mm
100 μm
125 μm
1.6 mm
2 mm
200 μm
2.24 mm
250 μm
2.8 mm
300 μm
3.15 mm
315 μm
4 mm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11717306
Marca: Linker Industrietechnik™ 551.550.222070
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Quantità 1Each
Dimensione del poro 4 mm
Tipo Test Sieve
Certificazione/Conformità Compliance 2.1 EN 10 204 and ISO 3310-1
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 50mm
Diametro (sistema metrico) esterno 150 mm
Mesh Material Stainless Steel