Learn More
Linker Industrietechnik™ 150 Dia. x 50 mm Height Stainless Steel Test Sieves
Click to view available options
Dimensione del poro:
40 μm
45 μm
50 μm
63 μm
80 μm
1 mm
100 μm
125 μm
1.6 mm
2 mm
200 μm
2.24 mm
250 μm
2.8 mm
300 μm
3.15 mm
315 μm
4 mm
400 μm
500 μm
600 μm
630 μm
800 μm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Dimensione del poro | 315 μm |
| Tipo | Test Sieve |
| Certificazione/Conformità | Compliance 2.1 EN 10 204 and ISO 3310-1 |
| Materiale | Stainless Steel |
| Altezza (sistema metrico) | 50mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 150 mm |
| Mesh Material | Stainless Steel |