Learn More
Masterflex™ 150mm Correlated Flowmeters with Valve
Codice prodotto. 11745499
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
137 mL/min.
1682 mL/min.
814 mL/min.
8678 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11745499
Marca: Masterflex™ 0321718
Solo null disponibili
Specifica
Tipo Variable Area Flowmeter
Accuracy ±2% (Full Scale)
Velocità di flusso dell'aria 1682 mL/min.
Float Material Stainless Steel (316)
Valori nominali pressione 200 psig
Collegamenti 1/8 in. NPT (F)
Intervallo di portata 1420 mL/min. CO2, 1545 mL/min. O2, 1662 mL/min. N2, 1380 mL/min. Ar, 5547 mL/min. H2
Da utilizzare con (applicazione) Perfect for applications demanding high resolution
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Ripetibilità ±0.25%
Temperatura (sistema metrico) 121°C