Learn More
Masterflex™ 150mm Correlated Flowmeters with Valve
Click to view available options
Velocità di flusso dell'aria:
137 mL/min.
1682 mL/min.
814 mL/min.
8678 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Tipo | Variable Area Flowmeter |
| Accuracy | ±2% (Full Scale) |
| Velocità di flusso dell'aria | 814 mL/min. |
| Float Material | Stainless Steel (316) |
| Valori nominali pressione | 200 psig |
| Collegamenti | 1/8 in. NPT (F) |
| Intervallo di portata | 728 mL/min. CO2, 753 mL/min. O2, 824 mL/min. N2, 676 mL/min. Ar, 2496 mL/min. H2 |
| Da utilizzare con (applicazione) | Perfect for applications demanding high resolution |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Ripetibilità | ±0.25% |
| Vedi altri risultati |