Learn More
Greiner Bio-One 1536-well HiBase Polystyrene Microplates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11709512
Click to view available options
Colore:
White
Trattamento superficiale:
LUMITRAC 200
Dimensione della confezione:
pezzi 60
Codice prodotto. 11709512
Marca: Greiner Bio-One 782075
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Suited for luminescence measurements. Greiner Bio-One 1536-Well HiBase Polystyrene Microplates is free of detectable DNase, RNase, human DNA.
  • Non-Pyrogenic
  • Material: Polystyrene
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Traced way back to production through defined LOT number system
  • Sample carryover and cross-contamination risk is minimized
  • Total
Certifications
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Descrizione Plate design: HiBase
Matrice 32 x 48
Binding Type Medium Binding
Colore White
Materiale Polystyrene
No. of Wells 1536
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale LUMITRAC 200
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)