Learn More
Corning™ 1536-Well Nontreated Cyclic Olefin Copolymer Plates
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 15512151 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black, Clear Bottom
Quantità:
10/Pk.
20/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 15512151
Marca: Corning™ 4565
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nonsterile microplates have smooth top and clear, flat bottom.
Corning 1536-well microplates are our highest density microplates available for high throughput screening. The microplates conform to standard microplate footprint and dimensions. These microplates are offered in solid black and white polystyrene, with round or flat bottoms, and in black-clear bottom formats.
  • 127 μm film thickness
  • 536-well low base, black/clear or white/clear bottom microplates
  • Bar coded
  • Custom bar codes available for compatibility with the Kalypsys system and with UHTS systems
  • Low auto-fluorescence
  • Broad chemical resistance including DMSO and alcohol
  • High mechanical stability
  • Optimized for flatness and uniformity
  • Low birefringence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Codice a barre Includes Barcode
Formato Standard
Coperchio Without Lid
Area di coltura 0.03 cm2
Matrice 32 x 48
Binding Type Not Treated
Colore Black, Clear Bottom
Product Type 1536-Well Assay Microplate
Da utilizzare con (apparecchiatura) Automated dispensers
Materiale Cycloolefin Copolymer
Volume (sistema metrico) pozzetto 12.5 μL
No. of Wells 1536
Volume (sistema metrico) di lavorazione 8 μL
Sterilità Non-sterile
Trattamento superficiale Non trattata
Forma pozzetto Flat Bottom (F-well)
Da utilizzare con (applicazione) For higher sensitivity
N. per custodia 50/Cs.
N. per confezione 10/Pk.
Quantità 10/Pk.