Learn More
Fisherbrand™ 15mm PP Screw Seal, Black, Closed top, 15-425 thread, Assembled septum
Codice prodotto. 11804990 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Colore:
Black, Gray, Red
Red, White, Black
Red-Orange, Transparent, Black
Material (Liner):
Natural Rubber/TEF
PTFE/Butyl
Silicone/PTFE
Spessore (sistema metrico):
1.3 mm
1.6 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Codice prodotto. 11804990
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Polypropylene caps are chemically inert and suitable for most chromatography applications.
  • 15mm
  • Combination Seal
  • PP
  • Screw Cap
  • Black
  • Closed top,
  • Screw 15-425
  • Pre-assembled caps and septa are convenient and minimize contamination from handling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Material (Liner) Silicone/PTFE
Colore Red, White, Black
Diametro (sistema metrico) esterno 15 mm
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con (applicazione) Storage
Quantità 100
Spessore (sistema metrico) 1.3 mm
Tipo Screw Cap