Learn More
Labcon™ PerformR™ 175 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 16694012 Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Graduazioni:
50 to 150 mL in 12.5 mL increments
50 to 150 mL in 25 mL increments
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Codice prodotto. 16694012
Marca: Labcon™ 30808250009
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With attached flat integral elastomeric seal screw caps, side graduations, and writing surface
  • Conical centrifuge tube
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • Polypropylene USP Class VI resin
  • Centrifuging to 8,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable
  • Capacity: 175 mL
  • Made in USA
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP
Materiale chiusura Polypropylene
Colore chiusura Teal
Colore Natural
Capacità (sistema metrico) 175 mL
Monouso Single-use
Materiale Polypropylene
Da utilizzare con Centrifuges, Rotators, Shakers
N. per confezione 2
Imballaggio 2/Balanced Weight Bag, 24 Bags/Cs.
Quantità 2/Bag
Sterilità Sterile
Linea di prodotti PerformR™ Centrifuge Tubes
Senza RNasi Yes
Senza Dnasi Yes
Autoclavabile Autoclavable
Forma Cylindrical
Lunghezza (sistema metrico) 117 mm
Dichiarazioni di pulizia ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
Forma del fondo Conical
Tipo di chiusura Attached Flat Integral Elastomeric Seal Screw Cap
Closure Included Yes
Writing Area Yes
Graduated Yes
Graduazioni 50 to 150 mL in 25 mL increments
Product Type Centrifuge Tube
RCF max 8,000 x g