Learn More
Labcon™ PerformR™ 175 mL Polypropylene Centrifuge Tubes
Sfoglia Tutto Labcon Prodotti
Click to view available options
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Graduazioni:
50 to 150 mL in 12.5 mL increments
50 to 150 mL in 25 mL increments
Dimensione della confezione:
pezzi 48
Descrizione
- Conical centrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 8,000 x G
- Freezable to -80°C
- Autoclavable
- Capacity: 175 mL
- Made in USA
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Materiale chiusura | Polypropylene |
| Colore chiusura | Teal |
| Colore | Natural |
| Capacità (sistema metrico) | 175 mL |
| Monouso | Single-use |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con | Centrifuges, Rotators, Shakers |
| N. per confezione | 2 |
| Imballaggio | 2/Balanced Weight Bag, 24 Bags/Cs. |
| Vedi altri risultati |