Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Ladle Scoops with Flat Handle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
65 mL
175 mL
250 mL
670 mL
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 175 mL |
| Product Type | Ladle Scoop |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 300 mm |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Tipo di maniglia | Flat |