Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Micro Scoop Blade
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
210 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Half-rounded
- 18/10 Stainless Steel
Specifica
Specifica
| Product Type | Micro Scoop |
| Finitura | PTFE |
| Dimensioni (L x P) | 210 x 9 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 60 mm |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |