Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Forceps, Sharp Tip
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
105 mm
115 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
160 mm
Stile punta:
Affilato
Appuntito
Curvo, affilato
Piega arrotondata, appuntita
Piegato, appuntito
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Pinzette
- Acciaio inox 18/10
- Tipi a quattro punte:
Specifica
Specifica
| Stile punta | Curvo, affilato |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 115 mm |
| Product Type | Pinzette |
| Quantità (N. per custodia) | 10/conf. |
| Tipo | Pinzette |