Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Chattaway Double Spatulas
Codice prodotto. 10365811
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
180 mm
235 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
50 mm
70 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10365811
Marca: Bochem™ 3142
Specifica
Quantità 1 Ea.
Product Type Chattaway Double Spatula
Lunghezza (sistema metrico) lama 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 7 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 7 mm
Materiale della lama Stainless Steel (18/10)
Diametro (sistema metrico) esterno 3.5mm
Dimensioni (L x P) 150 x 7 mm
Materiale Stainless Steel (18/10)
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm