Learn More
Bochem™ Cucchiaio per prodotti chimici in acciaio inox 18/10 con estremità a spatola
Codice prodotto. 10252091
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
120 x 20 mm
300 x 37 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10252091
Marca: Bochem™ 3420
Only null left
Add to basket
Add to basket
Manufactured from stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Chemical Spoon w/ Spatula Ends is multi-purpose.
  • Spatula handle
  • Autoclavable
  • Stainless steel
Specifications
Quantità 1 ciascuno
Autoclavabile
Product Type Cucchiaio per sostanze chimiche
Da utilizzare con (applicazione) Cucchiaio multifunzione per un'ampia gamma di utilizzi
Lunghezza (sistema metrico) lama 30 mm
Larghezza (sistema metrico) 20 mm
Materiale della lama Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 1 mm
Dimensioni (L x P) 120 x 20 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Tipo di maniglia Piatto
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm