Learn More
Bochem™ Cucchiaio per prodotti chimici in acciaio inox 18/10 con estremità a spatola
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
120 x 20 mm
300 x 37 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Impugnatura per spatola
- Autoclavabile
- In acciaio inox
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Autoclavabile | Sì |
| Product Type | Cucchiaio per sostanze chimiche |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cucchiaio multiuso per un'ampia gamma di utilizzi |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 50 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 37 mm |
| Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2 mm |
| Dimensioni (L x P) | 300 x 37 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Vedi altri risultati |