Learn More
Bochem™ Pinze per vetrini in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10241711
Click to view available options
Stile punta:
Piegato
Straight
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 10241711
Marca: Bochem™ 1727
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In acciaio inox 18/10
  • Coverglas forceps
  • Stainless steel
  • Points 6mm wide
Specifica
Stile punta Straight
Materiale Stainless Steel (18/10)
Lunghezza (sistema metrico) 105 mm
Product Type Pinzette
Quantità (N. per custodia) 10/conf.
Da utilizzare con (applicazione) Pinze per membrane, sterilizzazione in autoclave o fiamma, che assicurano una buona presa senza rischi
Tipo Pinzette per coperchi in vetro