Learn More
Bochem™ Morsetti a croce in acciaio inox 18/10
Certified DIN 12895. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Cross Type Boss heads comes in three types.
Marke: Bochem™ 5301
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Acciaio inox 18/10
- DIN 12895
- Tre tipi: Vite centrale M6; vite a brugola M6; e vite di sicurezza di tipo "centrale" M8
Spezifikation
Acciaio inox 18/10 | |
Morsetto doppio ad angolo retto incrociato | |
6 mm | |
Confezione da 1 |