Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Crucible Tongs
8.30€ - 11.75€
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10749431
|
Bochem™
2130 |
200 mm |
8.30€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10438622
|
Bochem™
2132 |
250 mm |
9.75€
Pezzo |
|
|||||
10040771
|
Bochem™
2133 |
300 mm |
11.75€
Pezzo |
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Specifica
Stainless Steel (18/10) | |
Crucible Tongs |