Learn More
Bochem™ Microspatole con doppia estremità in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10441191
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
55 mm
55 mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
2 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10441191
Marca: Bochem™ 3010
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Ended Micro-spatulas are multi-purpose.
  • Doppia estremità
  • In acciaio inox
  • Autoclavabili
  • Tipo dritto
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Autoclavabile
Forma Diritto
Product Type Micro-spatola a doppia estremità
Da utilizzare con (applicazione) Spatola multiuso per un'ampia gamma di utilizzi
Lunghezza (sistema metrico) lama 30 mm
Larghezza (sistema metrico) 2 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 2 mm
Materiale della lama Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 1 mm
Dimensioni (L x P) 100 x 2 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm