Learn More
Bochem™ Microspatole con doppia estremità in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
55 mm
55 mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
2 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Double endet
- Stainless steel
- Autoclavable
- Straight
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | Diritto |
| Product Type | Micro-spatola a doppia estremità |
| Da utilizzare con (applicazione) | Spatola multiuso per un'ampia gamma di utilizzi |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 35 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 3 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 3 mm |
| Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 1.5 mm |
| Vedi altri risultati |