Learn More
Bochem™ Microspatole con doppia estremità in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10060841
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
30 mm
35 mm
35 mm
40 mm
40 mm
50 mm
55 mm
55 mm
Larghezza (sistema metrico) lama:
2 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10060841
Marca: Bochem™ 3016
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Manufactured from stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Ended Micro-spatulas are multi-purpose.
  • Doppia estremità
  • In acciaio inox
  • Autoclavabili
  • Tipo dritto
Spezifikation
Quantità 1 ciascuno
Autoclavabile
Forma Diritto
Product Type Micro-spatola a doppia estremità
Da utilizzare con (applicazione) Spatola multiuso per un'ampia gamma di utilizzi
Lunghezza (sistema metrico) lama 35 mm
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 4 mm
Materiale della lama Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 2 mm
Dimensioni (L x P) 100 x 4 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt