Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula
Codice prodotto. 10720242
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
350 mm
400 mm
500 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
85 mm
100 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10720242
Marca: Bochem™ 3107
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use the Bochem™ 8/10 Stainless Steel Double Spatula for many purposes in your laboratory..
  • Spatola doppia
  • In acciaio inox 18/10
  • Autoclavabile
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Autoclavabile
Forma Diritto
Product Type Spatola doppia
Da utilizzare con (applicazione) Spatola multiuso per un'ampia gamma di utilizzi
Lunghezza (sistema metrico) lama 100 mm
Larghezza (sistema metrico) 16 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 16 mm
Materiale della lama Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 6 mm
Dimensioni (L x P) 400 x 16 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm