Learn More
Bochem™ Spatole doppie in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10652411
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
70 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10652411
Marca: Bochem™ 3101G
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from stainless steel, Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Bent is a useful piece of laboratory equipment;
  • Spatola doppia
  • In acciaio inox 18/10
  • Autoclavabile
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Autoclavabile
Forma Piegato/Curvo
Product Type Spatola doppia
Lunghezza (sistema metrico) lama 45 mm
Larghezza (sistema metrico) 9 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 9 mm
Materiale della lama Acciaio inox 18/10
Diametro (sistema metrico) esterno 3.5 mm
Dimensioni (L x P) 150 x 9 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm