Learn More
Bochem™ Spatole doppie in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Description
- Double spatula
- Manufactured from 18/10 stainless steel
Specifications
Specifications
| Quantità | 1 ciascuno |
| Forma | Diritto |
| Rivestimento | Rivestimento PTFE |
| Product Type | Spatola |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 9 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 9 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |