Learn More
Bochem™ Spatole doppie in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10604681
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10604681
Marca: Bochem™ 3105
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from 18/10 stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatulas serve many uses in the lab.
  • Double-ended.
  • Round end and flat end.
  • 18/10 stainless steel construction.
Specifica
Product Type Spatola
Lunghezza (sistema metrico) lama 75 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm