Learn More
Bochem™ Spatole doppie in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. p-8000563
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10018420
Marca: Bochem™ 3100
Edge
Manufactured from 18/10 stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatulas serve many uses in the lab.
  • Spatola doppia
  • In acciaio inox 18/10
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Forma Diritto
Rivestimento Rivestimento PTFE
Product Type Spatola
Lunghezza (sistema metrico) lama 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 9 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 9 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm