Learn More
Agencinox™ Piastra di evaporazione in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Low form evaporating dish
- Stainless steel construction
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Forma | Round |
| Tipo | Piastra di evaporazione |
| Da utilizzare con (applicazione) | Evaporating Application |
| Altezza (sistema metrico) | 20 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 60 mm |