Learn More
Agencinox™ Piastra di evaporazione in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 11771923
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11771923
Marca: Agencinox™ 408
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these dishes for general evaporation applications. Agencinox™ 18/10 Stainless Steel Evaporating Dishes are available in a variety of sizes.
  • Low form evaporating dish
  • Stainless steel construction
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Materiale Acciaio inox 18/10
Forma Round
Tipo Piastra di evaporazione
Da utilizzare con (applicazione) Evaporating Application
Altezza (sistema metrico) 20 mm
Diametro (sistema metrico) 80 mm