Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Evaporating Dish
Codice prodotto. 10109550
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
20 mm
35 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10109550
Marca: Bochem™ 8560
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Forma del fondo Piatto
Capacità (sistema metrico) 125 mL
Materiale Stainless Steel
Forma Round
Tipo Evaporating Dish
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Diametro (sistema metrico) 75 mm