Learn More
Bochem™ Piastre di evaporazione in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10346104
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
45 mm
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Lunghezza (sistema metrico):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10346104
Marca: Bochem™ 8399
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Evaporate materials in the laboratory wit the Bochem™ 18/10 Stainless Steel Evaporating Dish with Rim.
  • 18/10 stainless steel
  • Substantial rim size
  • Rectangular shape
Specifica
Forma del fondo Piatto
Materiale Acciaio inox 18/10
Forma Rectangular
Tipo Piastre di evaporazione
Lunghezza (sistema metrico) 500 mm
Altezza (sistema metrico) 100 mm