Learn More
Bochem™ Pinze in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10333511
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
115 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10333511
Marca: Bochem™ 1020R
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Type 2. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Forceps, Sharp Tip contain a bent round tip.
  • Pinzette
  • Acciaio inox 18/10
  • Quattro tipi di punte: 
Specifica
Stile punta Piega arrotondata, appuntita
Materiale Stainless Steel (18/10)
Lunghezza (sistema metrico) 115 mm
Product Type Pinzette
Quantità (N. per custodia) 1/conf.
Tipo Pinzette