Learn More
Bochem™ Ciotola da laboratorio in acciaio inox alta 18/10
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 L
2000 mL
3000 mL
6000 mL
8000 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico):
150 mm
180 mm
195 mm
220 mm
285 mm
310 mm
Altezza (sistema metrico):
80 mm
95 mm
115 mm
125 mm
145 mm
165 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Forma alta
- Con bordo
- In acciaio inox 18/10
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Piatto |
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Forma | Round |
| Tipo | Vaschetta da laboratorio |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 150 mm |