Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Lab Jacks
Codice prodotto. p-8005434
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10408632
Marca: Bochem™ 11115
Specifica
Materiale Stainless Steel (18/10)
Dimensioni (L x P) 100 x 100 mm
Lunghezza (sistema metrico) base 100 mm
Larghezza (sistema metrico) 100 mm
Include Wheels
Product Type Lab Jack
Quantità 1 Ea.