Learn More
Bochem™ Cucchiaio da laboratorio in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10176360
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
170 mm
200 mm
Dimensioni (L x P):
20 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 26 mm
40 x 10 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10176360
Marca: Bochem™ 3385
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Lab spoon
  • Manufactured from 18/10 stainless steel
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Product Type Cucchiaio da laboratorio
Dimensioni (L x P) 20 x 10 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm