Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Laboratory Spoons
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
240 mm
280 mm
320 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Durable 18/10 stainless steel construction.
- Polished surface for easy cleaning.
- Oval bowl for easy material pickup and delivery.
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Product Type | Laboratory Spoon |
| Da utilizzare con (applicazione) | Multi-purpose spoon for a wide range of uses |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 10mm |
| Materiale | Stainless Steel (18/10) |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |