Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Laboratory Spoons
Codice prodotto. 10594641
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
200 mm
240 mm
280 mm
320 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10594641
Marca: Bochem™ 3394
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Flat-handled, oval-bowled spoons constructed of stainless steel. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Laboratory Spoons are chemically resistant, sturdy and polished for easy cleaning.
  • Durable 18/10 stainless steel construction.
  • Polished surface for easy cleaning.
  • Oval bowl for easy material pickup and delivery.
Specifica
Quantità 1 Ea.
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Laboratory Spoon
Da utilizzare con (applicazione) Multi-purpose spoon for a wide range of uses
Diametro (sistema metrico) esterno 10mm
Materiale Stainless Steel (18/10)
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm