Learn More
Bochem™ Set di cucchiai dosatori in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 ml, 2.5ml, 5ml, 15ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acciaio inox 18/10
- Quattro dimensioni:
- 1.0 ml
- 2.5 ml
- 5 ml
- 15 ml
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Capacità (sistema metrico) | 1 ml, 2.5ml, 5ml, 15ml |
| Product Type | Set di cucchiai dosatori |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |