Learn More
Bochem™ Microsessola in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 10752352
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
210 x 4 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10752352
Marca: Bochem™ 3306
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from 18/10 Stainless Steel. BOCHEM™ 18/10 Stainless Steel Micro Scoop had a wide scoop.
  • Micro scoop
  • Half-rounded
  • Wide
Specifica
Product Type Micro-paletta
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Dimensioni (L x P) 210 x 4 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 210 mm