Learn More
Bochem™ Microsessole in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
150 mm
185 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
45 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Type 1
- Half-rounded
- Also available in wide scoop
- 18/10 stainless steel
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | Semiarrotondato |
| Product Type | Micro-paletta |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 4 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 4 mm |
| Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2 mm |
| Dimensioni (L x P) | 150 x 4 mm |
| Vedi altri risultati |