Learn More
Bochem™ Microsessole in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. p-8003322
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
150 mm
185 mm
Lunghezza (sistema metrico) lama:
40 mm
45 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10350821
Marca: Bochem™ 3300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Add Bochem™ 8/10 Stainless Steel Micro Scoops, Half-rounded to your arsenal of laboratory instruments.
  • Type 1
  • Half-rounded
  • Also available in wide scoop
  • 18/10 stainless steel
Specifica
Quantità 1 Ea.
Autoclavabile Autoclavable
Forma Half-rounded
Product Type Micro Scoop
Lunghezza (sistema metrico) lama 40 mm
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 4 mm
Materiale della lama Stainless Steel (18/10)
Diametro (sistema metrico) esterno 2mm
Dimensioni (L x P) 130 x 4 mm
Materiale Stainless Steel (18/10)
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm