Learn More
Bochem™ Microspatola in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
160 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Acciaio inox 18/10
- Manico in PVC
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Forma | Arrotondato piatto |
| Product Type | Spatola |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 40 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 4 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 4 mm |
| Materiale maniglia | PVC |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 160 mm |