Learn More
Bochem™ Microspatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Product Type:
Spatola a cucchiaio standard
Spatola a micro-cucchiaio
Spatola a micro-paletta
Diametro (sistema metrico) esterno:
2 mm
2mm
180 mm
3mm
4mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Descrizione
- Spatola a cucchiaio
- In acciaio inox 18/10
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Forma | Cucchiaio |
| Product Type | Spatola a cucchiaio standard |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 180 mm |