Learn More
Bochem™ Microspatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Codice prodotto. 11835071
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Product Type:
Spatola a cucchiaio standard
Spatola a micro-cucchiaio
Spatola a micro-paletta
Diametro (sistema metrico) esterno:
2 mm
2mm
180 mm
3mm
4mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
Codice prodotto. 11835071
Marca: Bochem™ 3211
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In acciaio inox 18/10
  • Acciaio inox 18/10
  • Due estremità a cucchiaio
Specifica
Quantità Confezione da 10
Forma Cucchiaio/coltello
Product Type Spatola a micro-cucchiaio
Larghezza (sistema metrico) 5 mm
Larghezza (sistema metrico) lama 5 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 2mm
Dimensioni (L x P) 185 x 5 mm
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 185 mm