Learn More
Bochem™ Microspatole con cucchiaio in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Product Type:
Spatola a cucchiaio standard
Spatola a micro-cucchiaio
Spatola a micro-paletta
Diametro (sistema metrico) esterno:
2 mm
2mm
180 mm
3mm
4mm
Unit Size:
Pezzo
pezzi 10
Description
- 18/10 stainless steel
Specifications
Specifications
| Quantità | 1 ciascuno |
| Autoclavabile | Sì |
| Forma | Spoon |
| Product Type | Spatola a micro-paletta |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per un'ampia gamma di utilizzi |
| Materiale della lama | Acciaio inox 18/10 |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 2 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |