Learn More
Bochem™ Microspatole con paletta ampia in acciaio inox 18/10
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) lama:
45 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Microcucchiaio
- Semiarrotondate
- Larghe
- Realizzate in acciaio inox18/10
- Rivestimento in PTFE
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Forma | Semiarrotondato |
| Rivestimento | Rivestimento PTFE |
| Product Type | Spatola |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 45 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 9 mm |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 9 mm |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |