Learn More
Bochem™ Cucchiai in acciaio inox 18/10 con una sola estremità, per prodotti chimici
Codice prodotto. 10146500
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10146500
Marca: Bochem™ 3450
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured from 18/10 stainless steel
  • Cucchiaio per sostanze chimiche a un lato
  • In acciaio inox 18/10
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Product Type Cucchiaio per sostanze chimiche
Diametro (sistema metrico) esterno 5 mm
Materiale maniglia Acciaio inox 18/10
Materiale Acciaio inox 18/10
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm