Learn More
Bochem™ Cucchiai in acciaio inox 18/10 con una sola estremità, per prodotti chimici
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Cucchiaio per sostanze chimiche a un lato
- In acciaio inox 18/10
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Product Type | Cucchiaio per sostanze chimiche |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 5 mm |
| Materiale maniglia | Acciaio inox 18/10 |
| Materiale | Acciaio inox 18/10 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 210 mm |